Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-fluorophenylacetate
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 881 DKK
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Kogepunkt: 235 °C
Massefylde: 1,101 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039343
CAS-nummer: 584-74-7