5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 164 DKK
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₇Cl₂FN₂
Smeltepunkt: 205…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094414
CAS-nummer: 529512-80-9