α-Chlor-2,4,5-trifluortoulen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 3270 DKK
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Chlor-2,4,5-trifluortoulen 98%
α-Chlor-2,4,5-trifluortoulen
Formel: C₇H₄ClF₃
Massefylde: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236319
CAS-nummer: 243139-71-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II