Triethyloxoniumtetrafluorborat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7110-100G PC7110-25G
APOSPC7110-100GEA 2570 DKK
APOSPC7110-100G APOSPC7110-25G
Triethyloxoniumtetrafluorborat 95%
Triethyloxoniumtetrafluorborat
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Formel: C₆H₁₅BF₄O
Smeltepunkt: 84…89 °C
Massefylde: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044423
CAS-nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,II