(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7103-1G PC7103-250MG
APOSPC7103-1GEA 654 DKK
APOSPC7103-1G APOSPC7103-250MG
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117456
CAS-nummer: 24974-72-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II