3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 1360 DKK
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Kogepunkt: 82…85 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173852
CAS-nummer: 175277-52-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III