1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 535 DKK
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃
Kogepunkt: 102 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114706
CAS-nummer: 127561-18-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III