4-Brom-3-Fluorthioanisol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 763 DKK
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Brom-3-Fluorthioanisol 96%
4-Brom-3-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₆BrFS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027283
CAS-nummer: 917562-25-5