4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 502 DKK
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₄
Smeltepunkt: 289…295 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027284
CAS-nummer: 867256-77-7