3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7091-1G PC7091-25G PC7091-5G
APOSPC7091-1GEA 220 DKK
APOSPC7091-1G APOSPC7091-25G APOSPC7091-5G
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027208
CAS-nummer: 874288-35-4