1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 393 DKK
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molekylvægt: 259.00 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181186
CAS-nummer: 286932-57-8