4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 262 DKK
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Smeltepunkt: 111…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153279
CAS-nummer: 175203-41-5