7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 570 DKK
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
Molekylvægt: 214.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04037875
CAS-nummer: 408355-23-7