3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G
PC7083-25G
PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA
570
DKK
APOSPC7083-1G
APOSPC7083-25G
APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09027207 CAS-nummer: 874288-34-3 |