2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 164 DKK
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Molekylvægt: 185.1524 g/mol
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115630
CAS-nummer: 28987-44-2