N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 164 DKK
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 105…106 °C/20mmHg
Massefylde: 1.2394 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369717
CAS-nummer: 22864-65-9