2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC7065-1G PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA 1370 DKK
APOSPC7065-1G APOSPC7065-250MG
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09271791
CAS-nummer: 947533-39-3