2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G
PC7059-25G
PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA
164
DKK
APOSPC7059-1G
APOSPC7059-25G
APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Smeltepunkt: 115…119 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07781239 CAS-nummer: 313545-34-5 |