3-fluordipicolinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC7057-25G
PC7057-5G
PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA
610
DKK
APOSPC7057-25G
APOSPC7057-5G
APOSPC7057-1G
3-fluordipicolinsyre
3-fluordipicolinsyre
Formel:
C₆H₄FNO₂ Smeltepunkt: 167…169 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04114108 CAS-nummer: 152126-31-3 |