5-Fluor-3-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7054-1G PC7054-5G
APOSPC7054-1GEA 248 DKK
APOSPC7054-1G APOSPC7054-5G
5-Fluor-3-pyridinboronsyrepinacolester
5-Fluor-3-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780754
CAS-nummer: 719268-92-5