2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7048-1G PC7048-5G
APOSPC7048-1GEA 1230 DKK
APOSPC7048-1G APOSPC7048-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₂
Molekylvægt: 237.0783 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063092
CAS-nummer: 1073371-96-6