2-Fluor-3-methylphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 164 DKK
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluor-3-methylphenylboronsyre
2-Fluor-3-methylphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BFO₂
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06409950
CAS-nummer: 762287-58-1