3-Fluor-5-formylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7041-1G PC7041-250MG PC7041-5G
APOSPC7041-1GEA 942 DKK
APOSPC7041-1G APOSPC7041-250MG APOSPC7041-5G
3-Fluor-5-formylpyridin
3-Fluor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Kogepunkt: 71…76 °C/10mmHg
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778429
CAS-nummer: 39891-04-8