1,1,1-Trichlortrifluoracetone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 9150 DKK
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Trichlortrifluoracetone 97%
1,1,1-Trichlortrifluoracetone
Formel: Cl₃CC(O)CF₃
Kogepunkt: 86…90 °C
Massefylde: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042128
CAS-nummer: 758-42-9
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III