2-Fluor-5-formylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 197 DKK
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluor-5-formylpyridin 97%
2-Fluor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molekylvægt: 125.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064049
CAS-nummer: 677728-92-6