2-Fluor-3-formylpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7036-25G PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA 1240 DKK
APOSPC7036-25G APOSPC7036-5G
2-Fluor-3-formylpyridin 95%
2-Fluor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Kogepunkt: 50 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095270
CAS-nummer: 36404-90-7