3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 2-Fluoro-3-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7035-100MG PC7035-1G PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA 164 DKK
APOSPC7035-100MG APOSPC7035-1G APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064050
CAS-nummer: 1072952-52-3