2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7034-100MG PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA 339 DKK
APOSPC7034-100MG APOSPC7034-250MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114289
CAS-nummer: 401816-16-8