3,4-Difluor-2-methylphenylboronsyrepinacolester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3,4-Difluoro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7031-1G PC7031-250MG
APOSPC7031-1GEA 622 DKK
APOSPC7031-1G APOSPC7031-250MG
3,4-Difluor-2-methylphenylboronsyrepinacolester 95%
3,4-Difluor-2-methylphenylboronsyrepinacolester
Formel: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669570
CAS-nummer: 1025707-97-4