2,5-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7026-1G PC7026-5G
APOSPC7026-1GEA 1810 DKK
APOSPC7026-1G APOSPC7026-5G
2,5-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre 98%
2,5-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038754
CAS-nummer: 897958-93-9