2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 976 DKK
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsyre 98%
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095116
CAS-nummer: 957061-21-1