2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 535 DKK
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre
2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368234
CAS-nummer: 170981-41-6