4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7018-1G PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA 183 DKK
APOSPC7018-1G APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657823
CAS-nummer: 445303-09-3