2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 2140 DKK
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09037968
CAS-nummer: 851756-52-0