3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride, 1,2,3-Trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC7009-100G PC7009-25G PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA 240 DKK
APOSPC7009-100G APOSPC7009-25G APOSPC7009-500G
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₂Cl₃F₃
Kogepunkt: 200…206 °C
Smeltepunkt: –10 to –8 °C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035985
CAS-nummer: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6