Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride
PC6996-1G
PC6996-5G
PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA
709
DKK
APOSPC6996-1G
APOSPC6996-5G
APOSPC6996-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₄ClF₉O₂S Kogepunkt: 100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03412262 CAS-nummer: 2991-84-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |