2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 218 DKK
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₃
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027234
CAS-nummer: 881402-22-8