4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6987-1G
PC6987-25G
PC6987-5G
APOSPC6987-1GEA
712
DKK
APOSPC6987-1G
APOSPC6987-25G
APOSPC6987-5G
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09027204 CAS-nummer: 874288-05-8 |