[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 1040 DKK
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Kogepunkt: 100…102 °C/0.75mmHg
Massefylde: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862648
CAS-nummer: 386704-04-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III