3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6983-5G PC6983-1G
APOSPC6983-5GEA 545 DKK
APOSPC6983-5G APOSPC6983-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Smeltepunkt: 133…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631386
CAS-nummer: 261762-41-8