3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 1140 DKK
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366526
CAS-nummer: 705-44-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III