2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 1640 DKK
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Kogepunkt: 80…82 °C/26mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042244
CAS-nummer: 70158-59-7