5-Fluor-2-hydroxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 164 DKK
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluor-2-hydroxypyridin
5-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
Smeltepunkt: 152…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092918
CAS-nummer: 51173-05-8