1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoracetone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
PC6950-100G PC6950-250G PC6950-25G PC6950-BULK
APOSPC6950-100GEA 404 DKK
APOSPC6950-100G APOSPC6950-250G APOSPC6950-25G APOSPC6950-BULK
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoracetone
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoracetone
Formel: C₈H₅F₃O₂S
Kogepunkt: 96…98 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 42…43 °C
Flammepunkt: 111 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005445
CAS-nummer: 326-91-0
EINECS: 206-316-7