2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 164 DKK
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid 95%
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClFIO
Kogepunkt: 97…99 °C/5mmHg
Massefylde: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094410
CAS-nummer: 111771-12-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II