2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
PC6936-1G PC6936-5G PC6936-10G
APOSPC6936-1GEA 1310 DKK
APOSPC6936-1G APOSPC6936-5G APOSPC6936-10G
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295.93 g/mol
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847024
CAS-nummer: 869569-77-7
UN nummer: 1759
ADR: 8 III