2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 164 DKK
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Massefylde: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835355
CAS-nummer: 38186-85-5