3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 164 DKK
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115854
CAS-nummer: 693245-52-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III