Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, TCNQF4, 2,2'-(Perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene)dimalononitrile
PC6914-100MG PC6914-500MG
APOSPC6914-100MGEA 1100 DKK
APOSPC6914-100MG APOSPC6914-500MG
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Organic electronic material.
Formel: C₁₂F₄N₄
Smeltepunkt: 285…290 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042382
CAS-nummer: 29261-33-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III