4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 327 DKK
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Smeltepunkt: 191…196 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093072
CAS-nummer: 139911-29-8